Learn More
Dicyclohexylamine, 99+%
Code produit 10636012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10636012 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10174390 5 mL Flacon en verre 5mL
10532174 100 mL Flacon en verre 100mL
10721271 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10636012 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181050025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 101-83-7 | C12H23N | 181,32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-83-7
Formule moléculaire C12H23N
Poids moléculaire (g/mol) 181.32
Numéro MDL MFCD00011658
Clé InChI XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
CID PubChem 7582
ChEBI CHEBI:34694
Nom IUPAC N-cyclohexylcyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexylamine
Point de fusion -2.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 256.0°C
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H11)2NH
Indice de réfraction 1.4832 to 1.4852
Quantité 2.5 L
Beilstein 12,6
Fieser 01,231
Merck Index 15,3106
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosité 7.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 181.32
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dicyclohexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement