Learn More
Dicyclohexylamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dicyclohexylamine |
| CAS | 101-83-7 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C12 H23 N |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Dicyclohexylamine (8CI), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, D-CHA-T, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, NSC 3399 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2 |
| SMILES | C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
| Nom IUPAC | N-cyclohexylcyclohexanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.32 |
| Show More |