Learn More
Diccyclohexylchlorophosphine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327768 1 g 1g
11317768 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033571.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16523-54-9 | C12H22ClP | 232.73 g/mol
Dicyclohexylchlorophosphine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used in the synthesis of various phosphines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16523-54-9
Formule moléculaire C12H22ClP
Poids moléculaire (g/mol) 232.73
Numéro MDL MFCD00014294
Clé InChI AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane
CID PubChem 2734135
SMILES ClP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexylchlorophosphine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.054 g/mL
Point d’ébullition 97°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire (C6H11)2PCl
Indice de réfraction 1.533
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts violently with water.
Nom IUPAC chloro(dicyclohexyl)phosphane
Poids de la formule 232.73
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide