Learn More
Dicyclohexylméthane-4,4'-diisocyanate (mélange d'isomères), >90 %, TRC
Code produit 30010577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010577 10 g 10g
30009795 50 g 50g
18033250 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010577 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43928510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5124-30-1
Formule moléculaire C15 H22 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.35
Synonyme 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethane
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatohexyl)méthyl]cyclohexane
SMILES O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
Poids de la formule 262.1681