Learn More
Dicyclohexyloxostannane, TRC
Code produit 30133583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133583 1 g 1g
30006735 100 mg 100mg
30005713 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133583 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4402601G
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22771-17-1
Formule moléculaire C12H22OSn
Poids moléculaire (g/mol) 301.01
Synonyme Dicyclohexyltin Oxide, NSC 99148
SMILES O=[Sn](C1CCCCC1)C2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexyloxostannane
Quantité 1 g