Learn More
Dicyclohexylphénylphosphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10528892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10528892 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10528892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 407080010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6476-37-5
Formule moléculaire C18H27P
Poids moléculaire (g/mol) 274.39
Numéro MDL MFCD00003854
Clé InChI VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexylphenylphosphine, dicyclohexyl phenyl phosphine, phosphine, dicyclohexylphenyl, phenyldicyclohexylphosphine, phenylphosphinodicyclohexane, dicyclohexyl phenyl phosphane, pphcy2, acmc-1bey7, dicyclohexyl-phenyl-phosphane
CID PubChem 80970
Nom IUPAC dicyclohexyl(phényl)phosphane
SMILES C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexylphenylphosphine
Point de fusion 54.0°C to 57.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 274.38
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dicyclohexylphenylphosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.