Få mere at vide
Dicyclohexylphénylphosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkode 11451630
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantité unitSize
11451630 5 g 5g
11441630 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11451630 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H26992.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 6476-37-5 | C18H27P | 274.39 g/mol
Dicyclohexylphenylphosphine, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La dicyclohexylphénylphosphine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6476-37-5
Formule moléculaire C18H27P
Poids moléculaire (g/mol) 274.39
Numéro MDL MFCD00003854
Clé InChI VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexylphenylphosphine, dicyclohexyl phenyl phosphine, phosphine, dicyclohexylphenyl, phenyldicyclohexylphosphine, phenylphosphinodicyclohexane, dicyclohexyl phenyl phosphane, pphcy2, acmc-1bey7, dicyclohexyl-phenyl-phosphane
CID PubChem 80970
Nom IUPAC dicyclohexyl(phényl)phosphane
SMILES C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Dicyclohexylphenylphosphine
Point de fusion 58°C to 61°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 274.38
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.