Learn More
Dibromure de dicyclohexyltine, Thermo Scientific™
Code produit 11365039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11365039 1 g -
11375039 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365039 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087800.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2954-94-1
Formule moléculaire C12H22Br2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 444.826
Numéro MDL MFCD00015370
Clé InChI RHFTTZVNBAHQBF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dicyclohexyltin dibromide, stannane, dibromodicyclohexyl, dibromo dicyclohexyl stannane, dicyclohexyltindibromide, stannane,dibromodicyclohexyl
CID PubChem 97477
Nom IUPAC dibromo(dicyclohexyl)stannane
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexyltin dibromide
Point de fusion 58°C to 64°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition ∼150°C (0.3mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3146
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 444.82
Forme physique Cristalline