Learn More
Dicyclopentadiène, +90 %, stabilisé avec 4-tertiobutylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460224 500 mL 500mL
11470224 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460224 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13643.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132.206 g/mol
Dicyclopentadiene is used in resins, particularly unsaturated polyester resins. It plays a major role in inks, adhesives and paints. It is also used as a monomer in polymerization reactions. It is a precursor for the preparation of endo-tetrahydrodicyclopentadiene, which reacts with aluminum chloride at higher temperature to give adamantine. It undergoes a retro-Diels-Alder reaction to yield cyclopentadiene, which acts as ligand in inorganic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dicyclopentadiène est utilisé dans les résines, en particulier les résines polyester non saturées. Il joue un rôle majeur dans les encres, les adhésifs et les peintures. Il est également utilisé comme monomère dans les réactions de polymérisation. C’est un précurseur pour la préparation de l’endo-tétrahydrodicyclopentadiène, qui réagit avec le chlorure d’aluminium à une température plus élevée pour donner de l’adamantine. Il subit une réaction rétro-Diels-Alder pour produire du cyclopentadiène, qui agit comme ligand en chimie inorganique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-73-6
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.206
Numéro MDL MFCD00078246
Clé InChI HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
CID PubChem 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclopentadiene
Note relative au nom stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densité 0.982
Point d’ébullition 171°C to 173°C
Point d’éclair 26°C (78°F)
Indice de réfraction 1.51
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2048
Beilstein 1904092
Merck Index 14,2739
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 132.21
Pourcentage de pureté ≥90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dicyclopentadiene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclopentadiene