Learn More
Dicyclopentadiène, +90 %, stabilisé avec 4-tertiobutylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11470224
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Unit Size:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11470224 2500 mL 2500mL
11460224 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11470224 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13643.0F
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132.206 g/mol
Dicyclopentadiene is used in resins, particularly unsaturated polyester resins. It plays a major role in inks, adhesives and paints. It is also used as a monomer in polymerization reactions. It is a precursor for the preparation of endo-tetrahydrodicyclopentadiene, which reacts with aluminum chloride at higher temperature to give adamantine. It undergoes a retro-Diels-Alder reaction to yield cyclopentadiene, which acts as ligand in inorganic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dicyclopentadiène est utilisé dans les résines, en particulier les résines polyester non saturées. Il joue un rôle majeur dans les encres, les adhésifs et les peintures. Il est également utilisé comme monomère dans les réactions de polymérisation. C’est un précurseur pour la préparation de l’endo-tétrahydrodicyclopentadiène, qui réagit avec le chlorure d’aluminium à une température plus élevée pour donner de l’adamantine. Il subit une réaction rétro-Diels-Alder pour produire du cyclopentadiène, qui agit comme ligand en chimie inorganique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-73-6
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.206
Numéro MDL MFCD00078246
Clé InChI HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
CID PubChem 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Specifications
Nom chimique ou matériau Dicyclopentadiene
Note relative au nom stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densité 0.982
Point d’ébullition 171°C to 173°C
Point d’éclair 26°C (78°F)
Indice de réfraction 1.51
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2048
Beilstein 1904092
Merck Index 14,2739
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 132.21
Pourcentage de pureté ≥90%