Läs mer
Dicyclopentadiène, 95 %, stabilisé avec 100-200 ppm, 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10636162 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Förpackningsstorlek:
100mL
10L
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Conditionnement Förpackningsstorlek
10636162 100 mL Flacon en verre 100mL
10377370 1 L Flacon en verre 1L
10724841 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11954431 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10636162 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150761000
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-73-6 , 98-29-3
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.2
Clé InChI HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
CID PubChem 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Dicyclopentadiene
Point de fusion 11.0°C to 13.0°C
Densité 0.9820g/mL
Point d’ébullition 170.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (endo-Dicyclopentadiene) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5100 to 1.5120
Quantité 100 mL
Beilstein 05,II,391
Merck Index 14,2739
Gravité spécifique 0.982
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Stabilisateur 100 to 200ppm p-tert.-butylcatechol
Poids de la formule 132.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dicyclopentadiene, stabilized
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Faroangivelser
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Skyddsangivelse
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.