Learn More
Dicyclopentadiène, 95 %, stabilisé avec 100-200 ppm, 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11954431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11954431 10 L Récipient en plastique 10L
10636162 100 mL Flacon en verre 100mL
10377370 1 L Flacon en verre 1L
10724841 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11954431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150760100
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-73-6 , 98-29-3
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.2
Clé InChI HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
CID PubChem 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclopentadiene
Point de fusion 11.0°C to 13.0°C
Densité 0.9820g/mL
Point d’ébullition 170.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (endo-Dicyclopentadiene) (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.5100 to 1.5120
Quantité 10 L
Beilstein 05,II,391
Merck Index 14,2739
Gravité spécifique 0.982
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Stabilisateur 100 to 200ppm p-tert.-butylcatechol
Poids de la formule 132.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide