Learn More
Diépoxyde diclopentadiène, 98, %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347905 5 g -
11357905 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02940.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81-21-0 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Dicyclopentadiene diepoxide acts as an intermediate for epoxy resins, plasticizers and protective coatings. It finds application as a rubber additive and adhesives, which is used at high temperature. Further, it is used in the preparation of endo-3-hydroxy-exo-9-oxa-exo-tetracyclo[5.3.1.02,6.08,10]undecane using lithium aluminum hydride as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diépoxyde de dicyclopentadiène agit comme intermédiaire pour les résines époxy, les plastifiants et les revêtements protecteurs. Il trouve son application comme additif du caoutchouc et dans les adhésifs, qui sont utilisés à haute température. De plus, il est utilisé dans la préparation de l’endo-3-hydroxy-exo-9-oxa-exo-tétracyclo[5.3.1.02,6.08,10]undécane en utilisant l’hydrure d’aluminium au lithium comme réactif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-21-0
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00077209
Clé InChI BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro
CID PubChem 6673
SMILES C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclopentadiene diepoxide
Point de fusion 185°C to 189°C
Densité 1.331
Point d’ébullition 326°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 112743
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 99%