Learn More
Didanosine, MedChemExpress
Code produit 16438438
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438438 10 mg
16424317 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16438438 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB024910mg
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Didanosine(Videx) is a reverse transcriptase inhibitor with an IC50 of 0.49 μM.
Didanosine(Videx) is a reverse transcriptase inhibitor with an IC50 of 0.49 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Didanosine
CAS 69655-05-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H12N4O3
Quantité 10 mg
Synonyme 2',3'-Dideoxyinosine ddI
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (264.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1CC[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3O)O1
Poids moléculaire (g/mol) 236.23
Poids de la formule 236.23
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus