Learn More
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Didecyldimethylammonium chloride (DDAC-C10) |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Poids de la formule | 361.3475 |
| Pourcentage de pureté | >95% |