Learn More
Didesméthyl Erlotinib Sel de chlorhydrate, TRC
Code produit 30378912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30378912 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378912 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4411051MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Didesmethyl Erlotinib Hydrochloride Salt
CAS 183320-12-9
Formule moléculaire C20 H19 N3 O4 . Cl H
Quantité 1 mg
Synonyme Ethanol, 2-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-6-(2-hydroxyethoxy)-7-quinazolinyl]oxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanol, 2,2'-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-6,7-quinazolinediyl]bis(oxy)]bis-, monohydrochloride (9CI), 2,2'-[[4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-quinazolinediyl]bis(oxy)]bis[ethanol] hydrochloride, CP 373943 HCl, Didesmethyl Erlotinib hydrochloride, Didesmethylerlotinib hydrochloride, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-hydroxyethoxy)-4-quinazolinamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H19N3O4.ClH/c1-2-14-4-3-5-15(10-14)23-20-16-11-18(26-8-6-24)19(27-9-7-25)12-17(16)21-13-22-20;/h1,3-5,10-13,24-25H,6-9H2,(H,21,22,23);1H
SMILES Cl.OCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCO
Nom IUPAC 2-[4-(3-éthynylanilino)-7-(2-hydroxyétoxy)quinazoline-6-yl]oxyéthanol ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 401.84
Poids de la formule 401.1142