Learn More
Chlorhydrate de didésméthyllorpromazine, TRC
Code produit 30376467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30376467 100 mg
30378049 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30376467 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD440905100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3763-80-2
Formule moléculaire C15H16Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 327.27
Synonyme 10-(3-Aminopropyl)-2-chloro-phenothiazine Monohydrochloride, Didemethylchlorpromazine Hydrochloride, Didesmethylchlorpromazine Hydrochloride, SKF 4577A
SMILES Cl.NCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Didesmethylchlorpromazine Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H15ClN2S.ClH/c16-11-6-7-15-13(10-11)18(9-3-8-17)12-4-1-2-5-14(12)19-15;/h1-2,4-7,10H,3,8-9,17H2;1H
Poids de la formule 326.0411