Learn More
Bromure de didodécyldiméthylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Didodecyldimethylammonium Bromide |
| CAS | 3282-73-3 |
| Formule moléculaire | C26H56BrN |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, bromide (8CI), Didodecyldimethylammonium bromide (7CI), Bis(dodecyl)dimethylammonium bromide, Bis(n-dodecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DDDMA, DMAB, Di-n-dodecyldimethylammonium bromide, Dilauryldimethylammonium bromide, Dimethyldidodecylammonium bromide, Dimethyldilaurylammonium bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC |
| Nom IUPAC | didodécyl(diméthyl)azanium;bromure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 462.63 |
| Poids de la formule | 461.3596 |