Learn More
Chlorure de didodécyldiméthylammonium, TRC
Code produit 17984765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17984765 10 g 10g
17943865 1 g 1g
17953745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17984765 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44176010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3401-74-9
Formule moléculaire C26 H56 N . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 418.18
Synonyme 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, chloride (8CI), Didodecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), AQ 212, Aliquat 204, Dilauryldimethylammonium chloride, Dimethyldidodecylammonium chloride, Dimethyldilaurylammonium chloride, Isothan DL, Isothan DL 1, Quartamin D 24E, Quaternium 47, 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, chloride (8CI), Didodecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), AQ 212, Aliquat 204, Dilauryldimethylammonium chloride, Dimethyldidodecylammonium chloride, Dimethyldilaurylammonium chloride, Isothan DL, Isothan DL 1, Quartamin D 24E, Quaternium 47
Nom IUPAC du didodécyle (diméthyl)azanium ; chlorure
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Didodecyldimethylammonium Chloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C26H56N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 417.4101
Pourcentage de pureté >95%