Learn More
Didodécylméthylamine, TRC
Code produit 30382690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382690 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4417351G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Didodecylmethylamine
CAS 2915-90-4
Formule moléculaire C25 H53 N
Quantité 1 g
Synonyme N-Dodecyl-N-methyl-1-dodecanamine, Dilaurylmethylamine, Dilaurylmonomethylamine, Farmin M 2-2095, Farmin M2 20, Methyldidodecylamine, N,N-Didodecyl-N-methylamine, N,N-Didodecylmethylamine, N-Dodecyl-N-methyldodecan-1-amine, N-Methyl-N,N-didodecylamine, N-Methyldidodecylamine, N-Dodecyl-N-methyldodecan-1-amine
Formule InChI InChI=1S/C25H53N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26(3)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-25H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC N-dodécyl-N-méthyldodécan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 367.695
Poids de la formule 367.418