Learn More
Diéthanolamine, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number 15588384
89.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
2,5 L
Réactif de laboratoire
CAS 111-42-2
Point de fusion 28°C
Densité 1.1 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 268.8°C (1013 hPa)
Point d’éclair 176°C
Résidus d’allumage max. 0.005%
Plage de pourcentage du dosage 98.5 % min.
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H11NO2
Numéro MDL MFCD00002843
Quantité 2.5 L
Clé InChI ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCNCCO
Nom IUPAC 2-[(2-hydroxyéthyl)amino]éthan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 105.14