Learn More
Diéthanolamine-d8, TRC
Code produit 30377901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377901 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30377901 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD441902100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethanolamine-d8
CAS 103691-51-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 2H8 H3 N O2
Quantité 100 mg
Synonyme Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2,2'-iminobis- (9CI, ACI), 2,2'-Iminobis[ethan-1,1,2,2-d4-ol] (ACI), Diethanolamine-d8, Diethanolamine-D8, Bis(2-hydroxyethyl)-d8-amine, Bis(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)amine
Formule InChI InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétradeutéro-2-[(1,1,2,2-tétradeutéro-2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 113.18
Poids de la formule 113.1292
Pourcentage de pureté >95