Learn More
Diéthanolamine-d8, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethanolamine-d8 |
| CAS | 103691-51-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C4 2H8 H3 N O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2,2'-iminobis- (9CI, ACI), 2,2'-Iminobis[ethan-1,1,2,2-d4-ol] (ACI), Diethanolamine-d8, Diethanolamine-D8, Bis(2-hydroxyethyl)-d8-amine, Bis(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2-tétradeutéro-2-[(1,1,2,2-tétradeutéro-2-hydroxyéthyl)amino]éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 113.18 |
| Afficher plus |