Learn More
Diéthanolamine, TRC
Code produit 30137505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137505 25 g 25g
30132471 500 g 500g
17945005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44190025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-42-2
Formule moléculaire C4 H11 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Synonyme 2,2'-Iminobisethanol, Ethanol, 2,2'-iminodi- (8CI), 2,2'-Azanediyldiethanol, 2,2'-Dihydroxydiethylamine, 2,2'-Iminobis[ethanol], 2,2'-Iminodi-1-ethanol, 2,2'-Iminodiethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine, Bis(hydroxyethyl)amine, DEA, DEA 80, DEAO-LF, DEOA LF, Dabco DEOA-LF, Di(2-hydroxyethyl)amine, Di(β-hydroxyethyl)amine, Diethanolamine, Diethanolamine 80, Diolamine, Iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethanolamine, NSC 4959, Niax DEOA-LF, Tegoamin DEOA 85
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthylamino)éthanol
SMILES OCCNCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethanolamine
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Poids de la formule 105.079