Learn More
Diethoxy(methyl)(phenyl)silane, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31442563
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31442563 100 g
31441788 500 g
31437058 5 g
31438334 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31442563 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD139941100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethoxy(methyl)(phenyl)silane
CAS 775-56-4
Formule moléculaire C11H18O2Si
Numéro MDL MFCD00048541
Quantité 100 g
SMILES C[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 210.34
Pourcentage de pureté 95%