Learn More
Acétate de diéthoxyméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethoxymethyl Acetate |
| CAS | 14036-06-7 |
| Formule moléculaire | C7H14O4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Diethoxymethanol Acetate, NSC 158267, 1,1-Diethoxymethanol 1-Acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O4/c1-4-9-7(10-5-2)11-6(3)8/h7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(OCC)OC(=O)C |
| Nom IUPAC | acétate de dioxyméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.18 |
| Poids de la formule | 162.0892 |