Learn More
Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate |
| CAS | 1559-02-0 |
| Formule moléculaire | C9H14O4 |
| Numéro MDL | MFCD00001283 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | C(C)OC(C1(C(OCC)=O)CC1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.21 |
| Pourcentage de pureté | 95% |