Learn More
1,1-cyclopropanedicarboxylate de diéthyle, TRC
Code produit 30374579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374579 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4441755G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 1559-02-0
Formule moléculaire C9H14O4
Quantité 5 g
Synonyme 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid, 1,1-Diethyl Ester, 1,1-Bis(ethoxycarbonyl)cyclopropane, 1,1-Dicarbethoxycyclopropane, Diethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, Ethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, NSC 21376
Formule InChI InChI=1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Poids de la formule 186.0892