Learn More
1,3-acétonédicarboxylate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636301 250 mL Flacon en verre 250mL
10309420 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10636301 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325632500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-50-0
Formule moléculaire C9H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Numéro MDL MFCD00009200
Clé InChI ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
CID PubChem 66045
Nom IUPAC 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1120g/mL
Point d’ébullition 250.0°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCH2COCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4420
Quantité 250 mL
Beilstein 03, 791
Gravité spécifique 1.112
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L in water (20°C)
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide