Learn More
Diéthyle 1,4-dihydro-2,6-diméthylpyridine-3,5-dicarboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492266 1 g 1g
15412276 250 mg 250mg
15402276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55752.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1149-23-1 | C13H19NO4 | 253.298 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le diéthyl 1,4-dihydro-2,6-diméthyl-3,5-pyridinedicarboxylate est une source d’hydrogène utilisée dans la réduction des conjugués et l’amination réductrice organocatalytique. Il est utilisé comme source d’hydrogène dans l’amination réductrice organocatalytique et la réduction conjuguée.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Desséchez à 4 °C. Tenez à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1149-23-1
Formule moléculaire C13H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 253.298
Numéro MDL MFCD00005951
Clé InChI LJXTYJXBORAIHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diludine, diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, hantzsch ester, ethidine, etidin, diethone, hantzsch's dihydropyridine, diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, diludin, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, diethyl ester
CID PubChem 70849
Nom IUPAC Diéthyl 2,6-diméthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1)C(=O)OCC)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Point de fusion 178°C to 183°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 253.3
Pourcentage de pureté 98%