Learn More
1-décylphosphonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327856 25 g 25g
11317856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13038.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 16165-68-7 | C14H31O3P | 278.373 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16165-68-7
Formule moléculaire C14H31O3P
Poids moléculaire (g/mol) 278.373
Numéro MDL MFCD00015593
Clé InChI HYQXIVAZQBYBAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 1-decylphosphonate, diethyl decylphosphonate, decylphosphonic acid diethyl ester, decyldiethoxyphosphino-1-one, acmc-20al9l, diethyl n-decanephosphonate, diethyl 1-decanephosphonate, diethyl 1-decyl phosphonate, decyl-phosphonic acid diethyl ester, n-decylphosphonic acid diethyl ester
CID PubChem 2773697
Nom IUPAC 1-diéthoxyphosphoryldécane
SMILES CCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Diethyl 1-decylphosphonate
Point d’ébullition 128°C to 130°C (0.2 mmHg)
Indice de réfraction 1.439
Quantité 25 g
Beilstein 1784261
Poids de la formule 278.38
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.