Learn More
1-Naphthylméthylphosphonate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367375 50 g 50g
11357375 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05286.18
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 53575-08-9 | C15H19O3P | 278.288 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53575-08-9
Formule moléculaire C15H19O3P
Poids moléculaire (g/mol) 278.288
Numéro MDL MFCD00015769
Clé InChI AFNZPMQIKMSUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 1-naphthylmethylphosphonate, 1-naphthylmethyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl naphthalen-1-ylmethyl phosphonate, diethyl 1-naphthylmethyl phosphonate, phosphonic acid, 1-naphthalenylmethyl-, diethyl ester, diethyl naphthalen-1-ylmethylphosphonate, phosphonic acid, 1-naphthylmethyl-, diethyl ester, 1-diethoxyphosphorylmethyl naphthalene, acmc-1aoev
CID PubChem 101271
Nom IUPAC 1-(diéthoxyphosphorylméthyl)naphtalène
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CC2=CC=CC=C21)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 1-naphthylmethylphosphonate
Point d’ébullition 205°C to 206°C (5 mmHg)
Indice de réfraction 1.561
Quantité 50 g
Beilstein 2943656
Poids de la formule 278.29
Pourcentage de pureté 95%