Learn More
1-octylphosphonate de diéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11379425 5 g 5g
11389425 25 g 25g
11399425 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11379425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18588.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1068-07-1 | C12H27O3P | 250.319 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1068-07-1
Formule moléculaire C12H27O3P
Poids moléculaire (g/mol) 250.319
Numéro MDL MFCD00015659
Clé InChI MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl octylphosphonate, diethyl 1-octylphosphonate, phosphonic acid, octyl-, diethyl ester, acmc-1bsbo, octylphosphonic acid diethyl ester, diethyl 1-octylphosphonate, 98+%, octyl-phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-octyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-octyl-, diethyl ester
CID PubChem 70604
Nom IUPAC 1-diéthoxyphosphoryloctane
SMILES CCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 1-octylphosphonate
Densité 0.953
Point d’ébullition 88°C to 89°C (0.1 mmHg)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 5 g
Beilstein 1778018
Poids de la formule 250.32
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl 1-octylphosphonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl octylphosphonate