Learn More
Diéthyl 1-tétradécylphosphonate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489397 25 g 25g
11479397 5 g 5g
11499397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21426.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5191-09-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5191-09-3
Numéro MDL MFCD00015597
Clé InChI CPWIYYOBPHXJIA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 640154
SMILES CCCCCCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 1-tetradecylphosphonate
Point de fusion 8°C
Densité 0.922
Point d’ébullition 199°C to 201°C (3 mmHg)
Formule moléculaire C18H39O3P
Formule linéaire CH3(CH2)13P(O)(OCH2CH3)2
Indice de réfraction 1.4445
Quantité 25 g
Synonyme diethyl 1-tetradecanephosphonate, diethyl 1-tetradecylphosphonate, diethyl tetradecylphosphonate, acmc-20al9h, diethyl tetradecane-1-phosphonate, tetradecylphosphonic acid diethyl ester, tetradecyl-phosphonic acid diethyl ester, 1-tetradecanephosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, tetradecyl-, diethyl ester
Nom IUPAC 1-diéthoxyphosphoryltétradécane
Poids moléculaire (g/mol) 334.48
Poids de la formule 334.47
Pourcentage de pureté 98%