Learn More
12-mercaptododécylphosphonate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406827 250 mg 250mg
15496817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15406827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33935.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1049677-30-6 | C16H35O3PS | 338.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1049677-30-6
Formule moléculaire C16H35O3PS
Poids moléculaire (g/mol) 338.49
Numéro MDL MFCD11046117
Clé InChI JAVFXEXYSKLPHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 12-mercaptododecylphosphonate, diethyl 12-sulfanyldodecylphosphonate, 12-mercaptododecylphosphonic acid diethyl ester
CID PubChem 45158995
Nom IUPAC 12-diéthoxyphosphoryldodécane-1-thiol
SMILES CCOP(=O)(CCCCCCCCCCCCS)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 12-mercaptododecylphosphonate
Formule linéaire HS(CH2)12P(O)(OCH2CH3)2
Indice de réfraction 1.4610-1.4650
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 338.49
Pourcentage de pureté 95%