Learn More
2,2'-(1,3-dithiétane-2,4-diylidène)bis(cyanoacétate) de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl 2,2'-(1,3-Dithietane-2,4-diylidene)bis(cyanoacetate) |
| CAS | 22624-54-0 |
| Formule moléculaire | C12H10N2O4S2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,2'-(1,3-Dithietane-2,4-diylidene)bis[2-cyano-acetic Acid, α,α'-Dicyano-1,3-dithietane-δ2,α:4,α'-diacetic Acid, 1,3-Dithietane, acetic acid deriv |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10N2O4S2/c1-3-17-9(15)7(5-13)11-19-12(20-11)8(6-14)10(16)18-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | N#CC(C(=O)OCC)=C1SC(S1)=C(C#N)C(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 2,2'-(1,3-ditietano-2,4-diilideno)bis(2-cianoacetato) de dietilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 310.35 |
| Poids de la formule | 310.01 |