Learn More
2-(2-cyanoéthyl)malonate de diéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434623 50 g 50g
11424623 10 g 10g
11314509 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434623 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11567.18
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 17216-62-5 | C10H15NO4 | 213.233 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17216-62-5
Formule moléculaire C10H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 213.233
Numéro MDL MFCD00001966
Clé InChI YJJLOESDBPRZIP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 87005
Nom IUPAC diéthyl2-(2-cyanoéthyl)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(CCC#N)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 2- (2-cyanoethyl)malonate
Densité 1.079
Point d’ébullition 115°C to 117°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.436
Quantité 50 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1790237
Synonyme diethyl 2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-cyanoethyl malonate, 1,3-diethyl 2-2-cyanoethyl propanedioate, diethyl2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-2-cyanoethyl-malonate, propanedioic acid, 2-cyanoethyl-, diethyl ester, 2-cyanoethylmalonic acid diethylester, diethyl 2-2-cyanoethyl propane-1,3-dioate, pubchem14162
Poids de la formule 213.23
Pourcentage de pureté ≥98%