Learn More
2,2-diallylmalonate de diéthyle, Tech., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diethyl 2, 2-diallylmalonate |
| Densité | 0.9940g/mL |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 240.3 |
| Pourcentage de pureté | Tech. |
| Qualité | Technique |