Learn More
2,2-diéthoxéthylphosphonate de diéthyle, TRC
Code produit 30374091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374091 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374091 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4442102G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 2,2-Diethoxethylphosphonate
CAS 7598-61-0
Formule moléculaire C10 H23 O5 P
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
SMILES CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Nom IUPAC 2-diéthoxyphosphoryl-1,1-diéthoxyétane
Poids moléculaire (g/mol) 254.26
Poids de la formule 254.1283