Learn More
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31447436
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31447436 100 g
31438849 5 g
31443447 1 g
31441012 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31447436 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD124561100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate
CAS 7598-61-0
Formule moléculaire C10H23O5P
Numéro MDL MFCD00009236
Quantité 100 g
SMILES CCOC(OCC)CP(OCC)(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 254.26
Pourcentage de pureté 98%