Learn More
2,2-diéthoxyéthylphosphonate de diéthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499693 10 g 10g
11409703 50 g 50g
11419703 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499693 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12461.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7598-61-0 | C10H23O5P | 254.263 g/mol
Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate is used reactant for synthesis of α,β-alkenal derivatives by two-carbon homologation, lower rim-phosphonylated rexorcinol calix[4]arenes by condensation reactions, α-Phosphovinyl radicals via a radical trapping sequence, inhibitors of reverse transcriptase via 1,3-dipolar cycloadditions and for Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthyl-2,2-diéthoxyéthylphosphonate de diéthyle est utilisé comme réactif pour la synthèse des dérivés de α,β-alcalénal par homologation bicarbone, des réactions de condensation sur les calices[4] du rexorcinol à bord inférieur phosphonyle, des radicaux α-Phosphovinyle par une séquence piège à radicaux, des inhibiteurs de transcriptase inverse par cycles 1,3-dipolaire et pour les réactions de Friedel-Crafts.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le dichlorométhane. Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Il est de nature hygroscopique. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7598-61-0
Formule moléculaire C10H23O5P
Poids moléculaire (g/mol) 254.263
Numéro MDL MFCD00009236
Clé InChI LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate, diethyl 2,2-diethoxyethyl phosphonate, diethyl2,2-diethoxyethylphosphonate, 2,2-diethoxyethylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2,2-diethoxyethyl-, diethyl ester, 2,2-diethoxyethyl diethoxyphosphino-1-one, diethyl phosphonacetaldehyde diethyl acetal, diethylphosphonoacetaldehyde diethylacetal, 2-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxy-ethane
CID PubChem 82071
Nom IUPAC 2-diéthoxyphosphoryl-1,1-diéthoxyéthane
SMILES CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate
Densité 1.052
Point d’ébullition 101°C to 103°C (8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4278
Quantité 10 g
Beilstein 1785614
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and dichloromethane. Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 254.26
Pourcentage de pureté 96%