Learn More
2-Bromoéthylphosphonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319709 25 g 25g
11309709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319709 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21156.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5324-30-1 | C6H14BrO3P | 245.05 g/mol
It is employed as a reactant involved in radical coupling, synthesis of organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites, click-chemistry, asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins, Negishi alkyl-aryl cross-coupling, and in synthesis of hydrolytically stable phosphonic acids for use as dental adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif impliqué dans le couplage radicalaire, la synthèse de nanocomposites de phosphonate de zirconium organosoluble, la chimie de clic, l’époxydation asymétrique d’oléfines non fonctionnalisées, le couplage croisé d’alkyle-aryle de Negishi et la synthèse d’acides phosphoniques hydrolytiques stables pour une utilisation comme adhésifs dentaires.
Solubilité
Soluble dans l‘eau (20 g/L) (25°C).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5324-30-1
Formule moléculaire C6H14BrO3P
Poids moléculaire (g/mol) 245.05
Numéro MDL MFCD00000239
Clé InChI PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl 2-bromoethylphosphonate, phosphonic acid, 2-bromoethyl-, diethyl ester, 2-bromoethyl phosphonic acid diethyl ester, o,o-diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl bromoethylphosphonate, diethyl-2-bromoethyl-phosphonate, pinitsmlvxaasm-uhfffaoysa, diethyl-2-bromoethyl phosphonate
CID PubChem 79218
Nom IUPAC 1-bromo-2-diéthoxyphosphoryléthane
SMILES CCOP(=O)(CCBr)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Densité 1.275
Point d’ébullition 98°C to 100°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4605
Quantité 25 g
Beilstein 1766077
Informations sur la solubilité Soluble in water(20g/L) (25°C).
Poids de la formule 245.06
Pourcentage de pureté 97%