Learn More
2-bromoéthylphosphonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10244380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10244380 25 g Flacon en verre 25g
10132620 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10244380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114180250
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 5324-30-1 | C6H14BrO3P | 245.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5324-30-1
Formule moléculaire C6H14BrO3P
Poids moléculaire (g/mol) 245.05
Numéro MDL MFCD00000239
Clé InChI PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl 2-bromoethylphosphonate, phosphonic acid, 2-bromoethyl-, diethyl ester, 2-bromoethyl phosphonic acid diethyl ester, o,o-diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl bromoethylphosphonate, diethyl-2-bromoethyl-phosphonate, pinitsmlvxaasm-uhfffaoysa, diethyl-2-bromoethyl phosphonate
CID PubChem 79218
SMILES CCOP(=O)(CCBr)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 75°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2P(O)CH2CH2Br
Indice de réfraction 1.4590 to 1.461
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.27
Nom IUPAC diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Poids de la formule 245.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.