Learn More
2-méthyl-d3-2-propylmalonate de diéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl 2-Methyl-d3-2-propylmalonate |
| CAS | 1246815-67-7 |
| Formule moléculaire | C11H17D3O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Methylpropyl-malonic Acid Diethyl Ester-d3, Diethyl Methylpropylmalonate-d3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H20O4/c1-5-8-11(4,9(12)14-6-2)10(13)15-7-3/h5-8H2,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(CCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 2-propyl-2-(triduutériométhyl)propanedioate de diéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.29 |
| Poids de la formule | 219.155 |