Learn More
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30958954
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30958954 1 g
30949117 5 g
30952410 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30958954 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1245041g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate
CAS 3453-00-7
Formule moléculaire C12H17O4P
Numéro MDL MFCD00015342
Quantité 1 g
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)CP(OCC)(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 256.23
Pourcentage de pureté 98%