Learn More
2-oxopropyl)phosphonate de diéthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10764821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10764821 5 g Flacon en verre -
10607294 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10764821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123690050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1067-71-6
Formule moléculaire C7H19O4P
Poids moléculaire (g/mol) 198.2
Numéro MDL MFCD00044728
Clé InChI RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 2-oxopropyl phosphonate, diethyl acetonylphosphonate, diethyl 2-oxopropylphosphonate, acetonylphosphonic acid diethyl ester, 2-oxopropyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2-oxopropyl-, diethyl ester, aurora ka-1476, ksc490a4t, diethyl acetylmethylphosphonate
CID PubChem 14028
Nom IUPAC 1-diéthoxyphosphorylpropan-2-one
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)C)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 98.0°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2P(=O)(OCH2CH3)2
Indice de réfraction 1.4325 to 1.4355
Quantité 5 g
Fieser 13,255
Gravité spécifique 1.11
Poids de la formule 198.2
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide