Learn More
Diéthyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate, TRC
Code produit 30374894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374894 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374894 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44479525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
CAS 144689-94-1
Formule moléculaire C12 H18 N2 O4
Quantité 25 g
Synonyme 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, 4,5-diethyl ester, 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, diethyl ester (9CI), Diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate, Diethyl 2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C12H18N2O4/c1-4-7-8-13-9(11(15)17-5-2)10(14-8)12(16)18-6-3/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CCCc1nc(C(=O)OCC)c([nH]1)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
Poids de la formule 254.1267