Learn More
2-thiénylméthylphosphonate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15472489
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15472489 5 g 5g
15482489 250 mg 250mg
15462489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15472489 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H65232.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2026-42-8 | C9H15O3PS | 234.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2026-42-8
Formule moléculaire C9H15O3PS
Poids moléculaire (g/mol) 234.25
Numéro MDL MFCD00128457
Clé InChI GOJBUVQDOFHBLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl thiophen-2-ylmethyl phosphonate, diethyl 2-thienylmethyl phosphonate, thiophen-2-ylmethyl-phosphonic acid diethyl ester, diethyl 2-thienylmethylphosphonate, 2-diethoxyphosphorylmethyl thiophene, phosphonic acid, 2-thienylmethyl-, diethyl ester, diethyl thiophen-2-ylmethylphosphonate, ksc207o5j, 2-diethoxyphosphinylmethyl thiophene
CID PubChem 4185897
Nom IUPAC 2-(Diéthoxyphosphorylméthyl)thiophène
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CS1)OCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethyl 2-thienylmethylphosphonate
Couleur Jaune
Indice de réfraction 1.52
Quantité 5 g
Beilstein 1683411
Poids de la formule 234.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide