Learn More
(3,3-diéthoxypropyl)phosphonate de diéthyle, 95 %, stabilisé avec 1 % p/p de Na2CO3 max., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10377901 5 g Flacon en verre 5g
10387181 25 g Flacon en verre 25g
10492835 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10377901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 346930050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 15110-17-5 | C11H25O5P | 268.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15110-17-5
Formule moléculaire C11H25O5P
Poids moléculaire (g/mol) 268.29
Numéro MDL MFCD00800259
Clé InChI WKPXMGJOGYEGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 3,3-diethoxypropyl phosphonate, diethyl 3,3-diethoxypropylphosphonate, phosphonic acid, p-3,3-diethoxypropyl-, diethyl ester, 3-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxy-propane, 3-diethoxyphosphoryl propanaldehyde diethyl acetal, phosphonic acid,p-3,3-diethoxypropyl-, diethyl ester
CID PubChem 328856
Nom IUPAC 3-diéthoxyphosphoryl-1,1-diéthoxypropane
SMILES CCOC(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (3, 3-diethoxypropyl)phosphonate
Note relative au nom Stabilized with max.1% (w/w) Na2CO3
Couleur Orange à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4320
Quantité 5 g
Stabilisateur 1% max. Na2CO3
Poids de la formule 268.29
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.