Learn More
3,4-furandicarboxylate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10658824 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10658824 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10658824 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156510050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 3, 4-furandicarboxylate
CAS 30614-77-8
Couleur Incolore
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 155°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H12O5
Indice de réfraction 1.4715 to 1.4735
Numéro MDL MFCD00005349
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.14
Synonyme diethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-furandicarboxylic acid, diethyl ester, 3,4-diethyl furan-3,4-dicarboxylate, furan-3,4-dicarboxylic acid diethyl ester, 5-18-07-00053 beilstein handbook reference, zodfwnhyqarjlc-uhfffaoysa, 3,4-furandicarboxylicacid, 3,4-diethyl ester
Clé InChI ZODFWNHYQARJLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=COC=C1C(=O)OCC
Nom IUPAC diéthyle furan-3,4-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 212.20
CID PubChem 35399
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl 3,4-furandicarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.